Learn More
HEPES Sodium Salt (White Powder), Fisher BioReagents
Código de producto. 10193293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10193293 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
1 options
Código de producto. 10193293 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP4101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La sal sódica HEPES se utiliza como tampón para el cultivo celular in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75277-39-3
Fórmula molecular C8H17N2NaO4S
Peso molecular (g/mol) 260.28
Número MDL MFCD00036463
Clave InChI RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
Nombre IUPAC sodio;2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etansulfonato
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Especificaciones
Absorbancia 0.04 max. (0.1M in water, 1cm) at 260nm, 0.02 max. (0.1M in water, 1cm) at 280nm
Nombre del producto químico o material HEPES Sodium Salt
Color Blanco
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Identificación Pass Test
Pérdida por secado 3.0% max.
Envase Frasco de polietileno
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.29
Porcentaje de pureza ≥99%