Learn More
Sal sódica de HEPES, grado reactivo para cultivo celular, ≥ 98,0%, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HEPES Sodium Salt |
| CAS | 75277-39-3 |
| Color | Blanco |
| pH | 9,5 - 10,8(1% AQ soln) |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 10 g |
| Tipo de solución | Tampón |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥98,0% |
| Fórmula molecular | C8H17N2NaO4S |
| Número MDL | MFCD00036463 |
| Mostrar más |