Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HEPES sodium salt |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Biología molecular |
| pH | 9,5 - 10,8 (1% aq soln) |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99 % |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.3 |
| Grado | Biología molecular |