Learn More
Sal sódica de HEPES, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11446561 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11446561 25 g
11456561 100 g
11466561 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446561 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219482825
HEPES se utiliza ampliamente en muchas reacciones bioquímicas y como agente amortiguador en algunos medios de cultivo celular. Se utiliza en una técnica de deposición de proteínas en microscopía electrónica porque no afecta a los sustratos metálicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75277-39-3
Fórmula molecular C8H17N2NaO4S
Peso molecular (g/mol) 260.28
Número MDL MFCD00036463
Clave InChI RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
Nombre IUPAC sodio;2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etansulfonato
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES sodium salt
Color Blanco
Forma física Powder
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.3