Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica HEPES, 99+ %, para biología molecular, sin ADNasas, ARNasas ni proteasas
Código de producto. 10328103 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10328103 100 g Frasco de plástico 100 g
10653332 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10328103 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 327261000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75277-39-3 | C8H17N2NaO4S | 260.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75277-39-3
Fórmula molecular C8H17N2NaO4S
Peso molecular (g/mol) 260.28
Número MDL MFCD00036463
Clave InChI RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
Nombre IUPAC sodio;2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etansulfonato
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Especificaciones
Absorbancia (0.1 M in H2O), (0.1 M in H2O) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm
Nombre del producto químico o material HEPES sodium salt
Condiciones de absorbancia (0.1M in H2O)
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 248.0°C
Color Blanco
pH 5.0 to 15.0 (1% soln.)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.27
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Biología molecular