Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica HEPES, 99 %
Código de producto. 10542714 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10542714 500 g 500 g
10695852 25 g 25 g
10411451 100 g 100 g
10532554 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10542714 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 215005000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 75277-39-3 | C8H17N2NaO4S | 260.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75277-39-3
Fórmula molecular C8H17N2NaO4S
Peso molecular (g/mol) 260.28
Número MDL MFCD00036463
Clave InChI RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
Nombre IUPAC sodio;2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etansulfonato
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Especificaciones
Absorbancia (0.1 M aq. soln.), (0.1 M aq. soln.) at 0nm, 0.02 at 280nm, 0.04 at 260nm
Nombre del producto químico o material HEPES sodium salt
Condiciones de absorbancia (0.1M aq. soln.)
Nombre de nota 99%
Color Blanco
pH 9.5 to 10.5 (1% aq. soln.)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.27
Porcentaje de pureza ≥98.5% (on anhydrous substance)