Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica HEPES, 99 %
Código de producto. 11447837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447837 25 g 25 g
11457837 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447837 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A16516.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.94€
    40.65€ / 25 g
    Ahorro 7.29€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75277-39-3 | C8H17N2NaO4S | 260.28 g/mol
HEPES [N-(2-hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid)] is a general purpose buffer for biological research. Its applications include, tissue culture, Phosphorylation and photophosphorylation, fixative Transmission electron microscopy, protein synthesis, preventing binding to non-receptor materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
HEPES [N-(2-hidroxietil)piperazina-N′-(ácido 2etanosulfónico)] es un tampón de uso general para la investigación biológica. Sus aplicaciones comprenden el cultivo de tejidos, la fosforilación y la fotofosforilación, la microscopía electrónica de transmisión fijadora, la síntesis de proteínas, lo que evita la unión a materiales no receptores.
Solubilidad
es soluble en agua.
Notas
estable en condiciones ordinarias. Higroscópico. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75277-39-3
Fórmula molecular C8H17N2NaO4S
Peso molecular (g/mol) 260.28
Número MDL MFCD00036463
Clave InChI RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo hepes sodium salt, hepes hemisodium salt, sodium 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonate, unii-z9fto91o8a, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-, monosodium salt, z9fto91o8a, sodium 4-2-hydroxyethyl piperazin-1-ylethanesulphonate, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES sodium salt
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad It is soluble in water.
Nombre IUPAC sodio;2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etansulfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.28
Porcentaje de pureza 99%