Learn More
HEPES sal sódica, > 98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11461952 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461952 25 g -
11471952 100 g 100 g
11481952 250 g 250 g
11491952 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11461952 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210559325
CAS 75277-39-3
Fórmula molecular C8H17N2NaO4S
Peso molecular (g/mol) 260.28
Número MDL MFCD00036463
Clave InChI RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
Nombre IUPAC sodio;2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etansulfonato
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES sodium salt
Color Blanco
Forma física Powder
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.3