Learn More
Melford Sal sódica con HEPES
Código de producto. 30018341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018341 500 g 500 g
30018340 1 kg 1 Kg
30018339 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018341 Proveedor Melford N.º de proveedor H75050500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
pKa (20 °C): 7,45-7,65
Rango de pH: 6,8-8,2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES, Sodium Salt
CAS 75277-39-3
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C8H17N2O4SNa