Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lisis HEPES con Triton™ X-100
Código de producto. 15406019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15406019 500 ml 500 ml
15496009 250 ml 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15406019 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor J63860.AP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 500 ml
Formato Líquido
Tipo de producto Reactivo para lisis celular
Contenido y almacenamiento Temperaturas ambientes