Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido libre de HEPES, 99+ %, para biología molecular, sin ADNasas, ARNasas ni proteasas
Código de producto. 10723894 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
Tamaño de la unidad:
50 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10723894 50 g 50 g
10585681 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10723894 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 329850500
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7365-45-9
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00006158
Clave InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etano-1-sulfónico
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Especificaciones
Absorbancia (0.5 M in water), (0.5 M in water) at 0nm, 0.1 max. at 260nm, 0.1 max. at 280nm
Nombre del producto químico o material HEPES free acid
Condiciones de absorbancia (0.5M in water)
Punto de fusión 234.0°C to 238.0°C
Color Blanco
pH 5 to 6.5 (0.5 M aq. soln.)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C)
Envase Frasco de plástico
Beilstein 23, V,2, 379
Índice Merck 15, 4689
Información de solubilidad Solubilidad en agua:704 g/l (20 °C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.3
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Biología molecular