Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido libre de HEPES, 99+ %, para biología molecular, sin ADNasas, ARNasas ni proteasas
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbancia | (0.5 M in water), (0.5 M in water) at 0nm, 0.1 max. at 260nm, 0.1 max. at 280nm |
| Nombre del producto químico o material | HEPES free acid |
| Condiciones de absorbancia | (0.5M in water) |
| Punto de fusión | 234.0°C to 238.0°C |
| Color | Blanco |
| pH | 5 to 6.5 (0.5 M aq. soln.) |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Mostrar más |