Learn More
HEPES (finos cristales blancos/biología molecular), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10756254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
5 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10756254 500 g Frasco de polietileno 500 GR
10397023 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10081113 1 kg Frasco de polietileno 1 KG
10619163 5 kg Balde de polietileno 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10756254 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP310500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Agente tampón de uso común | CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238,30 g/mol
Agente tamponador de uso habitual
Suele utilizarse HEPES como tampón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Absorbancia 0,01 máximo (solución 0,1M) a 280nm
Nombre del producto químico o material HEPES
CAS 7365-45-9
Color Blanco
pH 5.0 a 6.5
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 500 g
ADNasa Sin ADNasa
Notas de grado de pureza Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥ 99 %
Identificación Superar pruebas
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Número MDL MFCD00006158
Envase Frasco de polietileno
Proteasa Sin proteasa
Índice Merck 15, 4689
Sinónimo N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N«-2-ethanesulfonic Acid
Información de solubilidad Soluble en agua
Clave InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]etanosulfónico
Peso molecular (g/mol) 238.30
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Biología molecular