Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con HEPES, pH 7,0 (5X)
Código de producto. 15473469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15473469 500 mL 500 ml
15463469 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473469 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60753.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
HEPES is widely used in cell culture. HEPES is used to neutralize the complex proteins in growth medium that may inactivate trypsin during trypsinization. N-2-hydroxyethylpiperazine-N-2?-ethanesulfonic acid (Hepes) has been tested as an alternative to tris-(hydroxymethyl)aminoethane (Tris) for hydrogen-ion buffering of algal cultures. Separation of human platelets from plasma proteins including factor VIII VWF by a combined albumin gradient-gel filtration method by using HEPES buffer. May be used in isoelectric focusing applications and as a buffer in the quantitative and selective measurement of antigen-antibody reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
HEPES se utiliza ampliamente en cultivos celulares. Se utiliza HEPES para neutralizar las proteínas complejas en el medio de crecimiento que pueden inactivar la tripsina durante la tripsinización. Se ha probado el ácido N-2-hidroxietilpiperazina-N-2′-etanosulfónico (Hepes) como alternativa al tris-(hidroximetil)aminoetano (Tris) para el tampón de iones de hidrógeno de cultivos de algas. Separación de las plaquetas humanas de las proteínas plasmáticas, incluido el factor VIII vWF, mediante un método combinado de filtración en gel de gradiente de albúmina mediante el uso del tampón HEPES. Se puede utilizar en aplicaciones de isoelectroenfoque y como tampón en la medición cuantitativa y selectiva de las reacciones del antígeno-anticuerpo.
Solubilidad
Soluble en H2o: 1 M a 20 °C, transparente, incoloro
Notas
Contiene 125mM de HEPES y 750mM de cloruro sódico, con un pH 7.0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7365-45-9
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00006158
Clave InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]etanosulfónico
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES-buffered saline
Concentración 5X
pH 7.0
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Olor Odorless
Información de solubilidad Soluble in H2O: 1 M at 20°C,clear,colorless