Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con HEPES, pH 7,0 (2X para transfección)
Product Code. 15450257
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Unit Size:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15450257 500 mL 500 ml
15440257 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15450257 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J62623.AP
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La solución salina con tampón HEPES (ácido 2-(4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il)etanosulfónico, n.° de CAS 7365-45-9) es un tampón de Good utilizado para mantener el pH fisiológico.
HEPES is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
HEPES es un tampón común para las ciencias biológicas, especialmente utilizado en el cultivo celular para mantener el pH fisiológico. Actúa como un componente tamponador, que se utiliza en la preparación de tampones. Se describe como uno de los mejores tampones multiuso disponibles para su uso en investigación biológica.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7365-45-9
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00006158
Clave InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifications
Nombre del producto químico o material HEPES-buffered saline
Concentración 2X
pH 7.0
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Miscible with water.
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etano-1-sulfónico