Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con HEPES, pH 7,0 (2X para transfección)
Código de producto. 15440257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440257 250 mL 250 ml
15450257 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440257 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62623.AK
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
La solución salina con tampón HEPES (ácido 2-(4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il)etanosulfónico, n.° de CAS 7365-45-9) es un tampón de Good utilizado para mantener el pH fisiológico.
HEPES is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
HEPES es un tampón común para las ciencias biológicas, especialmente utilizado en el cultivo celular para mantener el pH fisiológico. Actúa como un componente tamponador, que se utiliza en la preparación de tampones. Se describe como uno de los mejores tampones multiuso disponibles para su uso en investigación biológica.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7365-45-9
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00006158
Clave InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES-buffered saline
Concentración 2X
pH 7.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Información de solubilidad Miscible with water.
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]etanosulfónico