Learn More
Tampón HEPES, solución 1 M, pH 7,3 (biología molecular), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10648593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10648593 500 mL Frasco de polietileno 500 ML
10041703 100 mL Frasco de polietileno 100 ML
10409893 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10648593 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP299500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Agente tamponador de uso habitual
Suele utilizarse HEPES como tampón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Absorbancia ≤0,01 (solución 0,1 M) a 260 nm, 0,004 máx. (solución 0,1M) a 280 nm
Nombre del producto químico o material HEPES Buffer
Nombre de nota Solución 1M, pH 7,3
CAS 7365-45-9, 7732-18-5
Color Sin designar
Concentración 0,95 a 1,05 M
pH Desde 7,2 hasta 7,5
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
ADNasa Sin ADNasa
Notas de grado de pureza Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
Identificación Superar pruebas
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Envase Frasco de polietileno
Proteasa Sin proteasa
Índice Merck 15, 4689
Sinónimo N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N«-2-ethanesulfonic Acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.197
Grado Biología molecular