Learn More
Tampón HEPES, solución de 1 M, grado de cultivo celular, MP Biomedicals
Código de producto. 11464805 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11464805 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11464805 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 091688449
Solución de 1 M de pH de 7,2 a 7,4 a una temperatura de almacenamiento de 37 °C: De 15 a 30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hepes Buffer
CAS 7365-45-9
Concentración 1M.
Forma física Solución
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Número MDL MFCD00006158
Clave InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etano-1-sulfónico
Peso molecular (g/mol) 238.30
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
Grado Cultivo celular