Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HEPES |
| Punto de fusión | ∼236°C (decomposition) |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 5 kg |
| Notas del porcentaje del ensayo | Base seca |
| Envase | Frasco de plástico |
| Beilstein | 883043 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.3 |
| Porcentaje de pureza | ≥99% |