Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 99+ %, para bioquímica
Código de producto. 10521241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
250 g
5 Kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10521241 25 g Frasco de vidrio 25 g
10666572 100 g Frasco de vidrio 100 g
10246130 250 g Frasco de vidrio 250 g
10123742 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
11936521 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10521241 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 172570250
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7365-45-9
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00006158
Clave InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Especificaciones
Absorbancia 0.08 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm, 0.08 max. at 250nm, (5% in water) 1 cm cell, (5% in water) 1 cm cell at 0nm
Nombre del producto químico o material HEPES
Condiciones de absorbancia (5% aq. soln.) (1cm cell)
Punto de fusión 234.0°C to 238.0°C
Color (5% in water) clear, colorless
Información de descomposición 238°C
Forma física Líquido o sólido
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de vidrio
Beilstein 23, V,2, 379
Índice Merck 15, 4689
Información de solubilidad Solubility in water: 704g/L (20°C).
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etano-1-sulfónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.3
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica