Learn More
HEPES, solución 1M, pH 7,3, calidad para biología molecular, ultrapura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15865388 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frascos Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15865388 1 L Frascos Nalgene 1 litro
15624198 100 mL Frascos Nalgene 100 ml
15855388 500 mL Frascos Nalgene 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15865388 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J16924.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.52€
    234.65€ / 1 litros
    Ahorro 46.87€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7365-45-9
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00006158
Clave InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES
Concentración Solución de 1 M.
pH 7.3
Forma física Solución
Cantidad 1 L
Envase Frascos Nalgene
Beilstein 883043
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]etanosulfónico
Grado Biología molecular