Learn More
Gibco™ HEPES (1M)
Código de producto. 11560496 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11560496 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11560496 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 15630056
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
HEPES (1 M)
Gibco™ HEPES (N-2-hidroxietilopiperacina-N-2-ácido etanosulfónico) es un agente tamponador de origen químico orgánico de zwitterión que se suele emplear en medios de cultivo celular. La adición de HEPES 10 a 25 mM proporciona una mayor capacidad de tamponamiento cuando el cultivo celular requiere largos períodos de manipulación fuera de una incubadora de CO2. HEPES es una buena elección de tamponamiento para muchos sistemas de cultivo celular, ya que su membrana impermeable tiene un efecto limitado sobre las reacciones bioquímicas, es químicamente y enzimáticamente estable y tiene muy baja absorbancia de luz ultravioleta y visible.
Producción conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
Gibco™ HEPES se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios con certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de HEPES Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (15630-080). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Absorbancia UV light
Nombre del producto químico o material Tampón HEPES
Certificado de análisis FDA, ISO 13485 standards
Descripción HEPES Buffer Solution, 100mL, Liquid, 1M Concentration, 7.2 to 7.5 pH, 2 to 8°C Storage, 24 Months Shelf Life, For use with Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Target and Lead Identification and Validation
Concentración 1m
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
pH 7.2 to 7.5
Forma física Liquid
Cantidad 100 mL
Envase 1 unidad