Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, solución de tampón de 1,0 M, pH 7,5
Código de producto. 15403439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15403439 500 mL 500 ml
15493429 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15403439 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60712.AP
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
HEPES es un tampón común para las ciencias biológicas, especialmente utilizado en el cultivo celular para mantener el pH fisiológico. Actúa como un componente tamponador, que se utiliza en la preparación de tampones. Se describe como uno de los mejores tampones multiuso disponibles para su uso en investigación biológica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
HEPES es un tampón común para las ciencias biológicas, especialmente utilizado en el cultivo celular para mantener el pH fisiológico. Actúa como un componente tamponador, que se utiliza en la preparación de tampones. Se describe como uno de los mejores tampones multiuso disponibles para la investigación biológica.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7365-45-9
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00006158
Clave InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 1,0 M
pH 7.5
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Miscible with water.
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etano-1-sulfónico