Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, solución de tampón de 0,5 M, pH 8,5
Código de producto. 15405479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15405479 250 mL 250 ml
15495469 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405479 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63218.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.34€
    98.65€ / 250 ml
    Ahorro 20.69€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
HEPES has been utilized extensively for research and commercial applications in the cell culture and tissue culture industries. It is useful in the pH range 6.8-8.2. HEPES is used as a zwitterionic, all-purpose Good’s buffer for use in biological research. HEPES is widely used in cell culture, largely because it is better at maintaining physiological pH despite changes in carbon dioxide concentration when compared to bicarbonate buffers, which are also commonly used in cell culture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
HEPES se ha utilizado ampliamente para la investigación y las aplicaciones comerciales en las industrias de cultivo de células y tejidos. Es útil en el rango de pH 6,8-8,2. HEPES se utiliza como un amortiguador zwitteriónico y polivalente 'Good' para su uso en la investigación biológica. El HEPES se utiliza frecuentemente en el cultivo celular, en gran medida porque es mejor para mantener el pH fisiológico a pesar de los cambios en la concentración de dióxido de carbono, en comparación con los tampones de bicarbonato, que también se utilizan comúnmente en el cultivo celular.
Solubilidad
Completamente miscible.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7365-45-9
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00006158
Clave InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]etanosulfónico
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 8.5
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Información de solubilidad Fully miscible.