Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,6
Descripción
HEPES is typically used in cell culture at concentration between 5mM to 30 mM. It is used in cell culture media, in biopharma buffer formulations (both upstream and downstream), and in diagnostic reagents. HEPES based buffers are used in purification bioprocesses of antibodies, bioactives, proteins and growth factors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
HEPES se utiliza habitualmente en cultivos celulares con una concentración entre 5 mM y 30 mM. Se utiliza en medios de cultivo celular, en formulaciones de tampón en el sector biofarmacéutico (en las fases anteriores y posteriores) y en reactivos de diagnóstico. Los tampones a base de HEPES se utilizan en bioprocesos de purificación de anticuerpos, bioactivos, proteínas y factores de crecimiento.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HEPES buffer soln. |
| Concentración | Solución de tampón de 0,5 M |
| pH | 7.6 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 250 mL |
| Información de solubilidad | Fully miscible in water. |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etano-1-sulfónico |