Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,0
Código de producto. 15422909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15422909 100 mL 100 ml
15432909 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422909 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60064.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.79€
    62.65€ / 100 ml
    Ahorro 13.14€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7365-45-9
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00006158
Clave InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES buffer soln.
Concentración 0.5 M
pH 7.0
Forma física Líquida
Cantidad 100 mL
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]etanosulfónico