Descripción
Hepatozyme-SFM es un medio sin suero para mantener la expresión fenotípica de los hepatocitos a largo plazo, incluidas formas activas e inducibles de citocromos P450 y enzimas activas de fase II.
No contiene rojo de fenol.
No contiene rojo de fenol.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células de hepatocitos |
| Clasificación | Sin suero |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio sin suero (SFM) de hepatocitos |
| Serum Level | Sin suero |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin rojo fenol |
| Cantidad | 500 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. |
| Culture Type | Cultivo de células de mamíferos |