Learn More
Karl Hecht™ Capilares de microhematocrito heparinizados
Código de producto. 31927900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 unidades/tubo; 10 tubos/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31927900 100 unidades/tubo; 10 tubos/caja paquete de 1000
1 options
Código de producto. 31927900 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 40565010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.28€
    94.25€ / paquete de 1000
    Ahorro 44.03€
    31% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Un capilar de hematocrito pulido al fuego con heparina sódica.
  • Disposable (Desechable)
  • Con marca a 60mm
  • Con código de color rojo
  • Pulido al fuego en el extremo codificado por color
  • Capacidad total de aprox. 18 μL
  • Capacidad hasta la marca aprox. 14 μL
  • Con marcado CE
  • 100 piezas/tubo; 10 tubos/caja
Especificaciones
Capacidad (métrico) 18 μL, 14 μL para marcar
Diámetro interior (métrico) 0.55 mm
Cantidad 100 unidades/tubo; 10 tubos/caja
Longitud (métrico) 75 mm
Certificaciones/conformidad CE