Learn More
Karl Hecht™ Capilares de microhematocrito heparinizados
Código de producto. 10460742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 unidades/tubo; 10 tubos/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
10460742 100 unidades/tubo; 10 tubos/caja paquete de 100
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 10460742 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 40565010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Un capilar de hematocrito pulido al fuego con heparina sódica.
  • Disposable (Desechable)
  • Con marca a 60mm
  • Con código de color rojo
  • Pulido al fuego en el extremo codificado por color
  • Capacidad total de aprox. 18 μL
  • Capacidad hasta la marca aprox. 14 μL
  • Con marcado CE
  • 100 piezas/tubo; 10 tubos/caja
Especificaciones
Capacidad (métrico) 18 μL, 14 μL para marcar
Diámetro interior (métrico) 0.55 mm
Cantidad 100 unidades/tubo; 10 tubos/caja
Longitud (métrico) 75 mm
Certificaciones/conformidad CE