Learn More
Heparina sal sódica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13478558 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13478558 5 g Frasco de vidrio 5 g
10551944 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10239840 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13478558 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 411210050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.00€
    437.65€ / 5 g
    Ahorro 48.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
La sal sódica de heparina, n.° de CAS 9041-08-1, procede de la mucosa intestinal porcina y muestra actividad anticoagulante en la sangre.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La sal sódica de heparina muestra actividad anticoagulante. También puede inhibir eficazmente la proliferación de células mesenquimales y promueve la proliferación de células epiteliales primarias.
  • Este compuesto puede unirse a la antitrombina III e inhibir las proteasas de la coagulación.
Aplicaciones
  • En estudios in vitro, se utiliza como componente principal de los medios sin suero para evitar la agregación celular.
  • La sal sódica de heparina también puede inducir el crecimiento de células madre embrionarias humanas en un medio definido sin suero, actuando como cofactor para un factor de crecimiento de fibroblastos básico (FGF-2).
  • También se aplica en estudios de laboratorio relacionados con la diferenciación y el crecimiento de células madre.
  • En estudios in vitro, este compuesto presenta una acción citotóxica que induce la muerte de las células cancerosas al interferir con la actividad de los factores de transcripción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9041-08-1
Número MDL MFCD00081689
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heparin Sodium Salt
Absorbancia ≤0.2% as nucleotides, 0.2 max. (0.4% in water) at 260nm, Protein and nucleotide impurities:, Protein and nucleotide impurities: at 0nm
Color Blanco
pH Inclusive between 5.5 (1% soln.)
Residuos de ignición Inclusive between 30%
Pérdida por secado ≤8% (at 60°C for 4 hr.)
Espectro infrarrojo Superar pruebas
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 4688
Porcentaje de pureza 150 I.U./mg min.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≥150 I.U./mg
Forma física Polvo