Learn More
Heparina sal sódica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15895548 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mU
100 kU
500 kU
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 miles de unidades
1000 miles de unidades
500 miles de unidades
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15895548 500 kU Frasco de plástico 500 miles de unidades
15815558 1 mU Frasco de plástico 1000 miles de unidades
15885548 100 kU Frasco de plástico 100 miles de unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15895548 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J16920.!T
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 9041-08-1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heparin Sodium Salt
Forma física Polvo
Cantidad 500 kU
Número MDL MFCD00081689
Envase Frasco de plástico