Learn More
Heparina sal sódica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15815558 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mU
100 kU
500 kU
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 miles de unidades
1000 miles de unidades
500 miles de unidades
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15815558 1 mU Frasco de plástico 1000 miles de unidades
15885548 100 kU Frasco de plástico 100 miles de unidades
15895548 500 kU Frasco de plástico 500 miles de unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15815558 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J16920.B
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 9041-08-1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heparin Sodium Salt
Forma física Polvo
Cantidad 1 mU
Número MDL MFCD00081689
Envase Frasco de plástico