Learn More
Heparina, sal sódica porcina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11438282 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438282 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11438282 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219411491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00€
    371.70€ / 1 g
    Ahorro 19.30€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
La heparina es un polímero clasificado como mucopolisacárido o glicosoaminoglicanos. Se biosintetiza y se almacena en los mastocitos de varios tejidos de mamíferos.
El producto está compuesto por unidades de disacáridos repetidos que consisten en ácido L-idurónico ligado al 1,4 y D-glucosamina. Los residuos de ácido idurónico son o-sulfatados en posición 2, y los residuos de glucosamina son N-sulfatados y O-sulfatados en posición 6. El bloqueo repetido puede ser interrumpido o extendido por residuos de ácido beta-D-glucurónico y 6-O-sulfatado N-acetil-alfa-D-glucosamina.
  • La cantidad de heparina necesaria para prevenir la coagulación en sangre entera está entre 20 unidades y 50 unidades por ml de sangre entera.
Especificaciones
CAS 9041-08-1
Número MDL MFCD00081689
Cantidad 1 g
Sinónimo Heparinic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) unos 3.000 g/mol
Forma física Polvo blanco
compliance-icons
Nombre del producto
  • Heparin Sodium Salt, Porcine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.