Learn More
Heparin sodium salt, MedChemExpress
Descripción
Heparin sodium salt (Sodium heparin) is an anticoagulant which binds reversibly to antithrombin III (ATIII) and greatly accelerates the rate at which ATIII inactivates coagulation enzymes thrombin factor IIa and factor Xa. Heparin sodium salt significantly inhibits exosome-cell interactions.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heparin sodium salt |
| Forma física | Solid |
| CAS | 9041-08-1 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | (C14H25NO20S3)n.xNa |
| Sinónimo | Sodium heparin Sodium heparinate |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 150 mg/mL |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O[C@H]2[C@H](OS(O)(=O)=O)[C@@H](O)[C@H](OC)[C@H](C(O)=O)O2)[C@@H](COS(O)(=O)=O)O[C@H](OC)[C@@H]1NS(O)(=O)=O.[n].[.xNa] |
| Mostrar más |