Learn More
Heparina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11470672 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470672 250 mg 250 miligramos
11440672 10 mg 10 miligramos
11450672 50 mg 50 miligramos
11460672 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11470672 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219411483
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    259.35€ / 250 miligramos
    Ahorro 13.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
La heparina se suele utilizar como anticoagulante. Se une a la antitrombina III, un inhibidor de la proteasa plasmática natural, que acelera la velocidad a la que la antitrombina III inhibe las proteasas de coagulación (factor Xa y trombina)
CAS 9041-08-1
Número MDL MFCD00081689
Sinónimo Heparinic acid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heparin
Nombre de nota Sal de sodio de cerdo
Color De incoloro a blanco
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) ≈3000
Forma física Polvo/solución