Learn More
Heparina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11440672 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440672 10 mg 10 miligramos
11450672 50 mg 50 miligramos
11460672 100 mg 100 miligramos
11470672 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11440672 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219411410
La heparina se suele utilizar como anticoagulante. Se une a la antitrombina III, un inhibidor de la proteasa plasmática natural, que acelera la velocidad a la que la antitrombina III inhibe las proteasas de coagulación (factor Xa y trombina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9041-08-1
Número MDL MFCD00081689
Sinónimo Heparinic acid
Specifications
Nombre del producto químico o material Heparin
Nombre de nota Sodium Salt from Porcine
Color De incoloro a blanco
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) ≈3000
Forma física Polvo/solución
compliance-icons
Product Identifier
  • Heparin Sodium Salt, Porcine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: heparin sodium salt