Learn More
Heparin Lithium salt, MedChemExpress
Descripción
Heparin Lithium salt is an anticoagulant which binds reversibly to antithrombin III (ATIII). Heparin Lithium salt significantly inhibits exosome-cell interactions.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heparin Lithium salt |
| Forma física | Solid |
| CAS | 9045-22-1 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | (C14H25NO20S3)n.xLi |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O[C@H]2[C@H](OS(O)(=O)=O)[C@@H](O)[C@H](OC)[C@H](C(O)=O)O2)[C@@H](COS(O)(=O)=O)O[C@H](OC)[C@@H]1NS(O)(=O)=O.[n].[.xLi] |
| Grado | Research |