Learn More
Abcam Cuentas de heparina 6FF
Código de producto. 32119833 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 ml
25 ml
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32119833 1 mL 1 ml
32111688 5 mL 5 ml
32112566 100 mL 100 ml
32115482 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 32119833 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab3190951mL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Adecuado para la purificación de biomoléculas dependientes de heparina, por ejemplo, antitrombina III, factores de coagulación y otras proteínas plasmáticas.
Información suplementaria
  • Ligando: Heparina
  • Cuentas básicas: 6% de cuentas reticuladas agarose
  • Tamaño de partícula: 45 μm - 165 μm
  • Buffer de almacenamiento: 80% PBS, 20% etanol
  • Rango de estabilidad de pH: 4-12
  • Presión máxima: 0,3 MPa
  • Capacidad de unión: >20 mg de ADN polimerasa/ml
,
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 1 mL