Learn More
Gibco™ HepaRG™ Maintenance/Metabolism Medium Supplement
Código de producto. 11391840 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
16 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391840 16 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11391840 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor HPRG620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    112.65€ / 16 ml
    Ahorro 3.35€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Suplemento para medios de mantenimiento o de metabolismo HepaRG™
El suplemento para medios de mantenimiento/metabolismo HepaRG™ es un suplemento para medios especializados en el cultivo de células HepaRG™. El suplemento para medios de mantenimiento o de metabolismo HepaRG™ se utiliza de forma específica para el crecimiento de células HepaRG™ durante varios días.
  • Preparación de medios sencilla: descongelar, mezclar y usar
  • Resultados reproducibles y de importancia biológica con células HepaRG™
    Preparación de medios
    El medio para trabajar se prepara mediante la adición del suplemento para medios de mantenimiento o de metabolismo HepaRG™ descongelado a 100 ml del medio E de Williams (A1217601 o 12551032) y 1 ml de GlutaMAX™-I (35050061). El sencillo proceso de dos pasos ayuda a reducir las oportunidades de contaminación.
    Estudios simplificados, relevantes y reproducibles
    Las células HepaRG™ presentan muchas características de los hepatocitos humanos primarios y son esencialmente un solo donante. Estas características permiten a los usuarios obtener resultados fisiológicos relevantes sobre las interacciones entre fármaco basadas en el metabolismo sin preocuparse por la variabilidad de los donantes y los tamaños de lote limitados, problemas relacionados con el tejido del donante. (Nota: Las células que proporcionamos son células diferenciadas terminalmente.
    HepaRG™ es una marca comercial de BioPredic International.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento El suplemento debe almacenarse a – 20 °C.
    Tipo de célula Células HepaRG
    Formulario Congelado
    Tipo de producto Suplemento de hepatocitos
    Nivel de suero Suero estándar
    Esterilidad Estéril
    Sin aditivos Sin glutamina
    Para utilizar con (aplicación) Metabolismo de fármacos
    Línea de productos Gibco
    Grado de pureza o calidad Calidad para investigación, calidad para cultivo celular
    Cantidad 16 mL
    Condiciones de envío Hielo seco
    Probado para Pruebas de esterilidad (hongos y bacterias)