Learn More
Gibco™ HepaRG™ Maintenance/Metabolism Medium Supplement (5X)
Código de producto. 11311870 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
76.7 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11311870 76.7 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11311870 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor HPRG720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00€
    371.65€ / 79 ml
    Ahorro 32.35€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Suplemento de medio de mantenimiento/metabolismo de HepaRG™ (5X)
HepaRG™ Maintenance/Metabolism Medium Supplement (5x) is a specialized media supplement for use in culturing HepaRG™ cells. HepaRG™ Maintenance/Metabolism Medium Supplement (5x) is specifically used for multiple day growth of HepaRG™ cells.
El suplemento (5x) para medios de mantenimiento/metabolismo HepaRG™ es un suplemento para medios especializado para el cultivo de células HepaRG™. El suplemento (5x) para medios de mantenimiento/metabolismo HepaRG™ se utiliza específicamente para el crecimiento de células HepaRG™ durante varios días.
  • Preparación de medios sencilla: descongelar, mezclar y usar
  • Resultados reproducibles y biológicamente relevantes con células HepaRG™
    Preparación de medios
    El medio para trabajar se prepara añadiendo el suplemento (5x) para medios de mantenimiento/metabolismo HepaRG™ descongelado a 500 ml del medio E de Williams (A1217601 o 12551032) y 5 ml de GlutaMAX™-I (35050061). El sencillo proceso de dos pasos ayuda a reducir las oportunidades de contaminación.
    Estudios simplificados, relevantes y reproducibles
    Las células HepaRG™ presentan muchas características de los hepatocitos humanos primarios y son esencialmente un solo donante. Estas características permiten a los usuarios obtener resultados fisiológicos relevantes sobre las interacciones entre fármaco basadas en el metabolismo sin preocuparse por la variabilidad de los donantes y los tamaños de lote limitados, problemas relacionados con el tejido del donante. (Nota: Las células que proporcionamos son células diferenciadas terminalmente.
    HepaRG™ es una marca comercial de BioPredic International.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento El suplemento debe almacenarse a -20 °C.
    Tipo de célula Células HepaRG
    Concentración 5X
    Formulario Congelado
    Tipo de producto Suplemento
    Nivel de suero Suero estándar
    Esterilidad Estéril
    Sin aditivos Sin glutamina
    Formato Bottle
    Línea de productos Gibco
    Grado de pureza o calidad Calidad para investigación, calidad para cultivo celular
    Cantidad 76.7 mL
    Condiciones de envío Hielo seco
    Fuente Humano
    Probado para Pruebas de esterilidad (hongos y bacterias)