Descripción
The HepaRG™ cell line is an immortalized hepatic cell line that retains many characteristics of primary human hepatocytes. HepaRG™ cells are terminally differentiated and provided in a convenient cryopreserved format. For scientists who need reproducible metabolism data, HepaRG™ cells are an in vitro tool that provides reproducible results in a metabolically complete and scalable system.
Biológicamente relevantes
Las células HepaRG™ presentan muchas características de los hepatocitos humanos primarios, incluyendo morfología, expresión de enzimas metabólicas clave, expresión de receptores nucleares y transportadores de fármacos. A diferencia de las células HepG2 y Fa2N-4, las células HepaRG™ tienen una alta actividad P450 y una expresión completa de todos los receptores nucleares.
Prevea la interacción fármaco - fármaco basada en el metabolismo
Las células HepaRG™ responden a los inductores e inhibidores prototípicos P450 en la misma medida que los hepatocitos primarios, permitiendo que las células HepaRG™ se utilicen para evaluar las posibles interacciones fármaco - fármaco.
Reproducibles infinitamente
Las células HepaRG™ presentan muchas características de los hepatocitos humanos primarios y son esencialmente de un solo donante. Estas características permiten a los usuarios obtener resultados fisiológicos relevantes para las interacciones fármaco - fármaco basadas en el metabolismo sin la preocupación de la variabilidad de los donantes y los tamaños de lote limitados que dependen del tejido del donante. (Nota: Las células que proporcionamos están terminalmente diferenciadas.
HepaRG™ es una marca comercial de BioPredic International.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Un vial, almacenar en un recipiente Dewar de crioalmacenamiento o en un congelador a - 135 °C. |
| Age | Adulta |
| Línea de células | HepaRG™ |
| Tipo de célula | Célula de hepatocitos |
| Culture Type | Hepatocyte Cell Culture |
| Formulario | Crioconservado |
| Sexo | Mujer |
| Especie | Humano |
| Tissue | Liver |
| Fuente de dadores | Donante único |
| Mostrar más |