Learn More
Heparan Sulfato (grado técnico), TRC
Código de producto. 30134192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134192 10 mg 10 miligramos
30133242 2.5 mg 2.50 miligramo
30012522 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134192 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH24578010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9050-30-0
Fórmula molecular C26H45N3O39S6
Peso molecular (g/mol) 1216
Sinónimo Alpha-idosane, HHS 5, Heparan N-Sulfate, Heparan Sulfate, Heparan Sulphate, Heparitin, Heparitin Monosulfate, N-Acetylheparan Sulfate, Suleparoid, Tavidan;
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heparan Sulfate