Learn More
Ácido heneicosanoico, 99%
Código de producto. 10461631 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10461631 5 g Frasco de vidrio 5 g
10424195 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10266830 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10461631 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 204690050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2363-71-5 | C21H42O2| 326,55 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2363-71-5
Fórmula molecular C21H42O2
Peso molecular (g/mol) 326.55
Número MDL MFCD00002805
Clave InChI CKDDRHZIAZRDBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heneicosanoic acid, n-heneicosanoic acid, heneicosylic acid, henicosanoate, heneicosanate, heneicosanoate, n-heneicosanoate, heneicosanoicacid, heneicosanic acid, n-heneicosylic acid
PubChem CID 16898
ChEBI CHEBI:39248
Nombre IUPAC ácido henicosanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Heneicosanoic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 74.0°C to 76.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 170.0°C (0.1 mbar)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)19CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 02, I, 179
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether, hot acetone and hot hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.55
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino esponjoso brillante
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RU– Solo para uso en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.