Learn More
Ácido heneicosanoico, 99%
Código de producto. 10424195 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10424195 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10266830 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10461631 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10424195 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 204691000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2363-71-5 | C21H42O2| 326,55 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2363-71-5
Fórmula molecular C21H42O2
Peso molecular (g/mol) 326.55
Número MDL MFCD00002805
Clave InChI CKDDRHZIAZRDBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heneicosanoic acid, n-heneicosanoic acid, heneicosylic acid, henicosanoate, heneicosanate, heneicosanoate, n-heneicosanoate, heneicosanoicacid, heneicosanic acid, n-heneicosylic acid
PubChem CID 16898
ChEBI CHEBI:39248
Nombre IUPAC ácido henicosanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heneicosanoic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 74.0°C to 76.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 170.0°C (0.1 mbar)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)19CO2H
Cantidad 100 mg
Beilstein 02, I, 179
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether, hot acetone and hot hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.55
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino esponjoso brillante
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación