Learn More
Heneicosano, TRC
Código de producto. 30405108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405108 10 g 10 g
30393463 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30405108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH24550010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heneicosane
CAS 629-94-7
Fórmula molecular C21 H44
Cantidad 10 g
Sinónimo Heneicosane (6CI, 8CI, 9CI, ACI), n-Heneicosane
Fórmula InChI InChI=1S/C21H44/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC henicosano
Peso molecular (g/mol) 296.574
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.344