Learn More
Heneicosano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heneicosane |
| CAS | 629-94-7 |
| Fórmula molecular | C21 H44 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Heneicosane (6CI, 8CI, 9CI, ACI), n-Heneicosane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H44/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-21H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | henicosano |
| Peso molecular (g/mol) | 296.574 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.344 |