Learn More
MedChemExpress Hemorphin-7
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.65% |
| CAS | 152685-85-3 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Peso molecular | 997.11 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 12.5 mg/mL (12.54 mM∣Need ultrasonic) |