Learn More
MedChemExpress Hemokinin 1 (mouse)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.3% |
| CAS | 208041-90-1 |
| Contenido y almacenamiento | Stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1413.65 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (70.74 mM∣Need ultrasonic) |