Learn More
Velp Scientifica™ Cuenco hemisférico para matraz de 1000mL
Código de producto. 15825211 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Agitadores de placas calientes AREX-6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15825211 Agitadores de placas calientes AREX-6 cada uno
1 options
Código de producto. 15825211
Marca: Velp Scientifica™ A00000334
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Agitadores con placa calefactora AREX-6
  • Admite varios tamaños de matraces
  • Para el uso con placas calientes de 135 mm
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Descripción Se adapta a placa de 135 mm
Para utilizar con (equipo) Agitadores de placas calientes AREX-6
Tipo Accesorio, cuenco