Learn More
Velp Scientifica™ Cuenco hemisférico para matraz de 500mL
Código de producto. 15815211 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Agitadores con placa calefactora AREX-6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15815211 Agitadores con placa calefactora AREX-6 cada uno
1 options
Código de producto. 15815211 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor A00000333
En stock
Para su uso con: Agitadores con placa calefactora AREX-6
  • Admite varios tamaños de matraces
  • Para el uso con placas calientes de 135 mm
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Descripción Se adapta a placa de 135 mm
Para utilizar con (equipo) Agitadores con placa calefactora AREX-6
Tipo Bol de laboratorio